Documents
750328
Sigma-Aldrich
Pyrazine-2-amidoxime
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
180-185 °C
Chaîne SMILES 
N\C(=N/O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H6N4O/c6-5(9-10)4-3-7-1-2-8-4/h1-3,10H,(H2,6,9)
Clé InChI
QZHJCRJEMIFNNB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable