Principaux documents
750174
Sigma-Aldrich
3-(Diphenylphosphino)propan-1-aminium tetrafluoroborate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H19BF4NP
Poids moléculaire :
331.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
123-130 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP.BF4/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15;2-1(3,4)5/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2;/q;-1/p+1
Clé InChI
DQEGSBMYLPJDIY-UHFFFAOYSA-O
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable