Principaux documents
748668
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9BCl2N2O4
Poids moléculaire :
302.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
292-294 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccnc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C10H9BCl2N2O4/c1-15-4-7(16)18-11(19-8(17)5-15)6-2-3-14-10(13)9(6)12/h2-3H,4-5H2,1H3
Clé InChI
AKCTWCKWACJNIV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable