Documents
748331
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6ClFO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
35-40 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-4-6(12(8,10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable