Principaux documents
748234
Sigma-Aldrich
(S)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22NP
Poids moléculaire :
331.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +65.0°, c = 0.5% in chloroform
Pf
127-133 °C
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CCCc2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c12
InChI
1S/C22H22NP/c23-20-15-7-9-17-10-8-16-21(22(17)20)24(18-11-3-1-4-12-18)19-13-5-2-6-14-19/h1-6,8,10-14,16,20H,7,9,15,23H2/t20-/m0/s1
Clé InChI
KTWOFTBMHDQUEE-FQEVSTJZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable