Principaux documents
746215
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG12-succinimidyl ester
Synonyme(s) :
Maleimide PEG12 succinimidyl ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-1-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-dodecaoxa-4-azatritetracontan-43-oate, Maleimide-PEG12-NHS este, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 1-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-dodecaoxa-4-azatritetracontan-43-oate, Maleimide-PEG12-NHS ester
50 MG
279,00 €
250 MG
771,00 €
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
279,00 €
250 MG
771,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H63N3O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
865.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
279,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C38H63N3O19/c42-33(5-8-40-34(43)1-2-35(40)44)39-7-10-49-12-14-51-16-18-53-20-22-55-24-26-57-28-30-59-32-31-58-29-27-56-25-23-54-21-19-52-17-15-50-13-11-48-9-6-38(47)60-41-36(45)3-4-37(41)46/h1-2H,3-32H2,(H,39,42)
Clé InChI
LWNZLSLPQXOOAO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Heterobifunctional crosslinker with an ethylene oxide spacer for linking amine- to sulfhydryl-containing compounds or biomolecules. Maleimide functional group will react with sulfhydryls and the succinimidyl ester group will react with amines. Spacer length is 53.3 angstroms.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :