746118
Sodium difluoroheptylazidosulfinate
95%
Synonyme(s) :
Baran DAAS-Na Reagent, Sodium 1,1-difluoro-7-azido-heptylsulfinate, Sodium 7-azido-1,1-difluoroheptanesulfinate
290,00 €
About This Item
290,00 €
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
azide
fluoro
sulfinic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)CCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H13F2N3O2S.Na/c8-7(9,15(13)14)5-3-1-2-4-6-11-12-10;/h1-6H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
FFNHIEJQAMGBCZ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable