Principaux documents
745359
Sigma-Aldrich
2-[(Dicyclohexylphosphino)methyl]-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium iodide
≥95% (elemental analysis)
Synonyme(s) :
1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-[(dicyclohexylphosphino)methyl]-4,5-dimethyl-1H-imidazolium iodide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H64IN2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
754.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95% (elemental analysis)
Forme
powder
Composition
carbon content, 63.1-70.5 wt. %
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
251-259 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[I-].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-n2c(C)c(C)[n+](c2CP(C3CCCCC3)C4CCCCC4)-c5c(cccc5C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C42H64N2P.HI/c1-28(2)36-23-17-24-37(29(3)4)41(36)43-32(9)33(10)44(42-38(30(5)6)25-18-26-39(42)31(7)8)40(43)27-45(34-19-13-11-14-20-34)35-21-15-12-16-22-35;/h17-18,23-26,28-31,34-35H,11-16,19-22,27H2,1-10H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VWLUMWYDUCQDBT-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Recyclable catalysts for palladium-catalyzed aminations of aryl halides.
Dumrath, A., et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17, 9599-9604 (2011)