Principaux documents
744247
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-N-Boc-2-aminocyclohexanol
≥97% (GC)
Synonyme(s) :
(1R,2S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminocyclohexanol, tert-Butyl (1S,2R)-2-hydroxycyclohexylcarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97% (GC)
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥97%
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
Clé InChI
XVROWZPERFUOCE-DTWKUNHWSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable