Principaux documents
743992
Sigma-Aldrich
Glass microreactor LTF MR Lab VS
with C-profile
1 EA
1 040,00 €
1 040,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 040,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 040,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description générale
  • Volume 1.1 ml
  • Delay time
  • For mixture-intensive substances
  • Max pressure: 15 bar
  • With aluminium connecting bar