Documents
741590
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropyl-13C6-amino)ethanol
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
N,N-Diisopropyl-13C6-ethanolamine
About This Item
Formule linéaire :
[(13CH3)213CH]2NCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
187-192 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH]([13CH3])N(CCO)[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
Clé InChI
ZYWUVGFIXPNBDL-UQUYMPKGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup