Principaux documents
741574
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-13C6-urea
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
1,3-Diisopropyl-13C6-urea
50MG
70,70 €
70,70 €
Date d'expédition estimée le20 mars 2025
Changer de vue
50MG
70,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6CH16N2O
Poids moléculaire :
150.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
70,70 €
Date d'expédition estimée le20 mars 2025
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH]([13CH3])NC(=O)N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
BGRWYRAHAFMIBJ-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable