741469
4-(1HTetrazol-5-yl)phenylboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
174-179 °C (Decomposition)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
Clé InChI
DXUPJOQUAAVAGV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable