Documents
740403
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxyisoquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
67-72 °C
Chaîne SMILES 
COc1nc(Cl)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClNO/c1-13-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(11)12-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
SNAJJTHVSPRNKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable