Principaux documents
739995
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
2-(3-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
1 G
27,10 €
5 G
88,10 €
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
27,10 €
5 G
88,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H19BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
27,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.502
Densité
1.028 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)10-7-6-8-11(9-10)15-5/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
DMKREZLZDOSDQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable