Principaux documents
739774
Sigma-Aldrich
3,6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3F2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
147-152 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1nc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable