739340
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
0.54% in H2O, high-conductivity grade
Synonyme(s) :
Orgacon™ S305, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Contient
1-5% Propan-2-ol
5-10% Diethylene glycol
Concentration
0.54% in H2O
Résistance
<200 Ω/sq, >90% visible light transmission (40 μm wet)
Indice de réfraction
n20/D 1.344
pH
<2.7
Viscosité
<18 cP(22 °C)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C
Description générale
Application
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable