Principaux documents
738913
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-4,5-methylenedioxybenzonitrile, 6-Bromopiperonylonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
103-108 °C
Chaîne SMILES 
Brc1cc2OCOc2cc1C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-2H,4H2
Clé InChI
YJAZLOORQHTWFN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable