737321
Triphenylbismuth
98% (99.9% trace metals basis)
Synonyme(s) :
TPB
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98% (99.9% trace metals basis)
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: bismuth
Disponibilité
available only in USA
Pf
76-81 °C
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Clé InChI
ZHXAZZQXWJJBHA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable