Documents
737100
Sigma-Aldrich
4-Amino-1H-pyrazole-1-acetic acid dihydrochloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
170-175 °C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Nc1cnn(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C5H7N3O2.2ClH/c6-4-1-7-8(2-4)3-5(9)10;;/h1-2H,3,6H2,(H,9,10);2*1H
Clé InChI
VZGOEOIGWITZPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable