Documents
736880
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
52-57 °C
Chaîne SMILES 
COc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-5(8(9)10)3-2-4-7-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable