Key Documents
736317
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachlorogallate
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
LiGaCl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
beads
Taille des particules
−10 mesh
Pf
175 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li+].Cl[Ga-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ga.Li/h4*1H;;/q;;;;+3;+1/p-4
Clé InChI
KMBVSAMILLNTNQ-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Russell, P. G.; Reddy, T. B.
Proc. 37th Power Sources Conf., 365-365 (1996)
West, W. C.; Shevade, A.; Soler, J.; Kulleck, J.; Smart, M.
Journal of the Electrochemical Society, 157, A571-A571 (2010)