Principaux documents
734721
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
2-Iodoisonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
225-230 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccnc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable