Principaux documents
733687
Sigma-Aldrich
4-Biphenylthioamide
96%
Synonyme(s) :
4-Biphenylthiocarboxamide, 4-Phenylthiobenzamide, [1,1′-Biphenyl]-4-carbothioamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
227-232 °C
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NS/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H2,14,15)
Clé InChI
HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable