Principaux documents
733652
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol di-p-toluenesulfonate
>97%
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, HEG ditosylate, Hexaethylene glycol ditosylate
1 G
60,90 €
60,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
60,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H38O11S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
60,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
>97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.521
Densité
1.227 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C26H38O11S2/c1-23-3-7-25(8-4-23)38(27,28)36-21-19-34-17-15-32-13-11-31-12-14-33-16-18-35-20-22-37-39(29,30)26-9-5-24(2)6-10-26/h3-10H,11-22H2,1-2H3
Clé InChI
ZIZXHPCBPDNLDD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable