Principaux documents
733237
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2BrF4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.460
Densité
1.774 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ncc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
Clé InChI
HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1