Principaux documents
732958
Sigma-Aldrich
7-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
7-Fluoro-4-oxo-1(4H)-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H5FO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
239-245 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(F)cc2O1
InChI
1S/C10H5FO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Clé InChI
NOSMZQCJSBUIMM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of fluorocarboxychromone aminopiperidine-based melanin-concentrating hormone receptor 1 antagonists
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable