Principaux documents
73266
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Alloc)-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥97.0%
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nδ-Alloc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt, Nδ-Alloc-Nα-Boc-L-lysine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H26N2O6 · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.69
Numéro Beilstein :
5217141
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0%
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O