Principaux documents
732524
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
111-117 °C
Chaîne SMILES 
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
Clé InChI
XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable