Principaux documents
732443
Sigma-Aldrich
[(IPr)AgCl]
Umicore, 97%
Synonyme(s) :
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]silver(I), [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]silver(I) chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H36AgClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
265-270 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(\C2=[Ag]/Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.Ag.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
Clé InChI
GNVDTUAJUVJOFQ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable