Principaux documents
732176
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-fluoropyridine
Synonyme(s) :
(5-Fluoropyridin-3-yl)amine, 3-Amino-5-fluoropyridine, 5-Fluoropyridin-3-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
85-89 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
Clé InChI
ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of nonpeptide inhibitors of measles virus entry
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable