Key Documents
731889
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
153-158 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C(O)=O)n(Cc2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-7-11(12(15)16)14(13-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
JJADNHRPPVETTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable