Principaux documents
731773
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H11Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Forme
solid
Pf
160-164 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2n(-c3ccccc3)c4ccc(Br)cc4c2c1
InChI
1S/C18H11Br2N/c19-12-6-8-17-15(10-12)16-11-13(20)7-9-18(16)21(17)14-4-2-1-3-5-14/h1-11H
Clé InChI
JBWRZTKHMKVFMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Rajendra Kumar Konidena et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(2), 313-321 (2018-12-14)
In this study, two new dibenzofuran derivatives featuring one or two cyanocarbazole units, 6-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)-9-phenyl-9H-carbazole-3-carbonitrile (mBFCzCN) and 6,6'-(dibenzo[b,d]furan-4,6-diyl)bis(9-phenyl-9H-carbazole-3-carbonitrile) (dBFCzCN), were developed as host materials for phosphorescent organic light emitting diodes (PhOLEDs). A new molecular design connecting the cyanocarbazole to the dibenzofuran
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.