731676
Enalapril-(phenyl-d5) maleate
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H].OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25)/t14-,16-,17-/m0/s1/i4D,5D,6D,8D,9D
Clé InChI
GBXSMTUPTTWBMN-JOXLCMMUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable