Principaux documents
73086
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-chloro-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-(Boc-amino)-4-(4-chlorophenyl)butyric acid, Boc-4-chloro-D-β-homophenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(9-13(18)19)8-10-4-6-11(16)7-5-10/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
Clé InChI
XHNLLTGZBXJRGH-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable