Principaux documents
730041
Sigma-Aldrich
2-Oleoyl-1-palmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42D9H73NO8P
Poids moléculaire :
769.13
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+9
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C43H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3,4)5)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,41H,6-19,21,23-40H2,1-5H3/b22-20-/i3D3,4D3,5D3
Clé InChI
SXNXGNVZTLZDHE-DKVGPKMVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable