Key Documents
729957
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.390
Densité
1.126 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h5,10H,1-4H2
Clé InChI
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.0 °F
Point d'éclair (°C)
27.8 °C