Principaux documents
729930
Sigma-Aldrich
4-Iodo-1H-indazole
95%
Synonyme(s) :
4-Iodoindazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Essai
95%
Forme
solid
Pf
184-190 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Ic1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
CJQXSPSUIGJNJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable