729752
1H-Indazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
288-293 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-2-1-3-7-6(5)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
KGKZHHIUOZGUNP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable