Documents
729019
Sigma-Aldrich
Trichloroacetamide-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2,2,2-Trichloroacetamide-15N
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCO15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
crystals
Point d'ébullition
238-240 °C (lit.)
Pf
139-141 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)/i6+1
Clé InChI
UPQQXPKAYZYUKO-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable