Documents
728926
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-phenylpyrazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
143-148 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cnc(cn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
Clé InChI
KJAKXVBZQBPPOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable