Documents
728470
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5F3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.13
Numéro Beilstein :
2728778
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F3O3/c10-9(11,12)7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(14)15/h1-4H,(H,14,15)
Clé InChI
WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable