Principaux documents
72722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-(3-pyridyl)-β-Ala-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-pyridyl)propionic acid, L-Boc-3-(3-pyridyl)-β-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1cccnc1