Documents
725854
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
≥95.0%
Synonyme(s) :
Ethyl 5-(trifluoromethyl)picolinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95.0% (GC)
≥95.0%
Forme
lumps
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c1-2-15-8(14)7-4-3-6(5-13-7)9(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
KCMOTZFSBYHKCI-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable