Principaux documents
725811
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromo-2,2-difluoropropionate
≥95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7BrF2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.01
Beilstein:
5328796
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0%
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(F)(F)CBr
InChI
1S/C5H7BrF2O2/c1-2-10-4(9)5(7,8)3-6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
PLIFTLNQZPFIPS-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F
Point d'éclair (°C)
55 °C