Documents
725781
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,3-difluorobutyrate
≥96.0%
Synonyme(s) :
3,3-Difluorobutyric acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10F2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.14
Numéro Beilstein :
1759658
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96.0%
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(C)(F)F
InChI
1S/C6H10F2O2/c1-3-10-5(9)4-6(2,7)8/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
JSMRUPPAFDYIRD-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
97.1 °F
Point d'éclair (°C)
36.19 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves