Principaux documents
725757
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-naphthalenediol
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R,2R)-trans-1,2-Tetralindiol, (1S,2S)-1,2-Dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Beilstein:
2049049
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.0% (HPLC)
Pureté optique
enantiomeric excess: >97.0%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H12O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-4,9-12H,5-6H2/t9-,10-/m1/s1
Clé InChI
KMQJJAOZMONGLS-NXEZZACHSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable