Documents
725404
Sigma-Aldrich
Bis(2-(bis(diethylamino)phosphino)phenyl) ether
95%
Synonyme(s) :
Bis(2-(bis(diethylamido)phosphino)phenyl) ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H48N4OP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.565
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1ccccc1Oc2ccccc2P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C28H48N4OP2/c1-9-29(10-2)34(30(11-3)12-4)27-23-19-17-21-25(27)33-26-22-18-20-24-28(26)35(31(13-5)14-6)32(15-7)16-8/h17-24H,9-16H2,1-8H3
Clé InChI
XYBRYIYICOWBBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable