Documents
725315
Sigma-Aldrich
(S)-2-(3-Chloro-2,2-dimethyl-propionylamino)-3-methylbutanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20ClNO2
Poids moléculaire :
221.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
73-79 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)C(C)(C)CCl
InChI
1S/C10H20ClNO2/c1-7(2)8(5-13)12-9(14)10(3,4)6-11/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
Clé InChI
NBXJRNNARUAEFQ-MRVPVSSYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C