Principaux documents
723606
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10BClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
118-123 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cn1ncc2c(cccc12)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2.ClH/c1-11-8-4-2-3-7(9(12)13)6(8)5-10-11;/h2-5,12-13H,1H3;1H
Clé InChI
KHFSEMAIXIWYGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable